Få mere at vide
(1-Decyl)trimethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368635
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368635 10 g 10g
11378635 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12144.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2082-84-0 | C13H30BrN | 280.29 g/mol
(1-Decyl)trimethylammoniumbromid bruges i højtydende væskekromatografi og i kernemagnetisk resonans. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Decyl)trimethylammoniumbromid bruges i højtydende væskekromatografi og i kernemagnetisk resonans. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2082-84-0
Molekylær formel C13H30BrN
Molekylvægt (g/mol) 280.29
MDL nummer MFCD00041973
InChI nøgle PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym decyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecan-1-aminium bromide, n-decyltrimethylammonium bromide, trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyldecylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-decanaminium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, decyl trimethyl azanium bromide, fsm 20, decyl trimethyl ammonium bromide
PubChem CID 16388
ChEBI CHEBI:295756
IUPAC navn decyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Decyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt 243°C to 245°C
Mængde 10 g
Beilstein 3915222
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 280.3
Procent renhed 98%