Få mere at vide
1-decen, TRC
Artikelnummer. 30368640
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368640 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2255551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
CAS 872-05-9
Molekylær formel C10 H20
Mængde 1 g
Synonym 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
InChI formel InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
SMIL CCCCCCCCC=C
IUPAC navn Dec-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 140.27
Formel vægt 140.1565