Få mere at vide
1-decæn, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309923
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309923 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309923 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA12096000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
CAS 872-05-9
Analyt- eller komponentnavne 1-Decene
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C10 H20
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
InChI formel InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
SMIL CCCCCCCCC=C
IUPAC navn Dec-1-ENE
Molekylvægt (g/mol) 140.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 140,1565 g/mol