Få mere at vide
1-decæn, ca. 95%
Artikelnummer. 11974421 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11974421 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10345840 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111910025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-05-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
InChI nøgle AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC navn dec-1-en
SMIL CCCCCCCCC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -66,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7410g/mL
Kogepunkt 169,0 °C til 171,0 °C
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH2
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,III,858
Specifik vægtfylde 0.741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Viskositet 1,1 mm2/s (20 °C)
Formel vægt 140.27
Procent renhed ca. 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Decene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.