Få mere at vide
1-Decene, 96%, remainder isomers
Artikelnummer. 11317438
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317438 500 g 500g
11307438 100 g 100g
11397428 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031213.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene er den eneste isomer af industriel betydning. det bruges som monomer i copolymerer og er et mellemprodukt i produktionen af epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiske smøremidler, syntetiske fedtsyrer og alkylerede aromater. 1-Decene er blevet isoleret fra bladene og rhizomet af planten Farfugium japonicum og er blevet påvist som det oprindelige produkt i den mikrobielle nedbrydning af n-decan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-05-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00009577
InChI nøgle AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC navn dec-1-en
SMIL CCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
Smeltepunkt -66°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.741 g/mL
Kogepunkt 170°C to 171°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Analyseprocentområde 96%
Assay Procent Noter Resten af isomerer
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH2
Brydningsindeks 1.421
Mængde 500 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1737236
Opløselighedsinformation Alkenes are virtually insoluble in water,but dissolve in organic solvents.
Formel vægt 140.27
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske