Få mere at vide
1-decen, 94%
Artikelnummer. 11356996
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356996 1000 mL 1 L
11346996 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06800.AU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
1-Decene eksisterer som en alfa-olefin, den bruges som monomer i copolymerer. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiske smøremidler, syntetiske fedtsyrer og alkylerede aromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Decene findes som en alfa-olefin, den bruges som monomer i copolymerer. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiske smøremidler, syntetiske fedtsyrer og alkylerede aromater.
Opløselighed
blandbar i ether, ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-05-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00009577
InChI nøgle AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC navn dec-1-en
SMIL CCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
Smeltepunkt -66 °C
Kogepunkt 170 °C til 171 °C
Flammepunkt 49 °C (120 °F)
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH2
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1737236
Formel vægt 140.27
Procent renhed 94%