Få mere at vide
1-decen, 94%
Artikelnummer. 11346996
Skift visning
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346996 100 mL 100ml
11356996 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06800.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
1-Decene eksisterer som en alfa-olefin, den bruges som monomer i copolymerer. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiske smøremidler, syntetiske fedtsyrer og alkylerede aromater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Decene findes som en alfa-olefin, den bruges som monomer i copolymerer. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af epoxider, aminer, oxo-alkoholer, syntetiske smøremidler, syntetiske fedtsyrer og alkylerede aromater.
Opløselighed
blandbar i ether, ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-05-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00009577
InChI nøgle AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC navn dec-1-en
SMIL CCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decene
Smeltepunkt -66°C
Kogepunkt 170°C to 171°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH2
Mængde 100 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1737236
Formel vægt 140.27
Procent renhed 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.