Få mere at vide
1-Decanoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30134271
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134271 2.5 g 2.5g
30003976 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2126502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2277-23-8
Molekylær formel C13H26O4
Molekylvægt (g/mol) 246.34
Synonym Decanoic Acid 2,3-Dihydroxypropyl Ester, (±)-1-Monodecanoin, (±)-Glyceryl 1-Monodecanoate, 1-Decanoylglycerol, 1-Monocaprin, 1-Monodecanoylglycerol, 2,3-Dihydroxypropyl Decanoate, Capric Acid alpha-Monoglyceride, Capryl Monoglyceride, Decanoic Acid 1-Monoglyceride, Decanoic Acid alpha-Monoglyceride, Glycerol 1-Monodecanoate, alpha-Monocaprin;
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyldecanat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanoyl-rac-glycerol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Formel vægt 246.1831