Få mere at vide
1-Decanol, TRC
Artikelnummer. 30350589
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30350589 10 g
1 options
Artikelnummer. 30350589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21254010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanol
CAS 112-30-1
Molekylær formel C10 H22 O
Mængde 10 g
Synonym Decyl alcohol (8CI), 1-Hydroxydecane, Alfol 10, Antak, Capric alcohol, Caprinic alcohol, Capryl alcohol, Conol 1098, Conol 10N, Decanol, Epal 10, Kalcohl 10, Kalcohl 1098, Kalcohl 10H, Kalcol 1098, Lorol C 10-98, NSC 406313, Nacol 10, Nacol 10-99, Nafol 10, Nafol 10D, Nonylcarbinol, Royaltac, Sipol L 10, T 148, n-Decanol, n-Decyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCO
IUPAC navn DeCan-1-OL
Molekylvægt (g/mol) 158.28
Formel vægt 158.1671