Få mere at vide
1-Decanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 5°C to 7°C |
| Tæthed | 0.8 g/cm3 at 20°C (DIN 51757) |
| Kogepunkt | 220°C to 235°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004747 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol, 1-Decanol |