Få mere at vide
1-Decanol, 98+%
Artikelnummer. 11453517
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453517 2500 mL 2500ml
11443517 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17288.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.80 DKK
    622.65 DKK / 2500ml
    Spare 69.15 DKK
    9% Slukket
CAS: 112-30-1 | C10H22O | 158,285 g/mol
1-Decanol anvendes til fremstilling af blødgørere, smøremidler, overfladeaktive stoffer og opløsningsmidler. Det bruges også til at studere de termiske egenskaber af polymer-monolitiske stationære faser. Yderligere bruges det til at forbedre homomer glycinreceptorfunktion. Ud over dette bruges det i daglig smag, madsmag og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Decanol anvendes til fremstilling af blødgørere, smøremidler, overfladeaktive stoffer og opløsningsmidler. Det bruges også til at studere de termiske egenskaber af polymer-monolitiske stationære faser. Yderligere bruges det til at forbedre homomer glycinreceptorfunktion. Ud over dette bruges det i daglig smag, madsmag og kosmetik.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand. Blandbar med kultetrachlorid, ethanol, ether, acetone, benzen, chloroform og iseddike. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-30-1
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00004747
InChI nøgle MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
IUPAC navn decan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanol
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 0.828
Kogepunkt 230 °C til 232 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Analyseprocentområde >98%
Lugt Fedt
Lineær formel CH3(CH2)8CH2OH
Brydningsindeks 1.437
Mængde 2500 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1735221
Merck Index 14,2855
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter; Uopløselig i vand; Blander med kulstoftetrachlorid, ethanol, ether, acetone, benzen, kloroform og glaseddikesyre; Ublandelig med vand.
Formel vægt 158.29
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanol