Få mere at vide
1-Decanol, 98+%
Description
1-Decanol anvendes til fremstilling af blødgørere, smøremidler, overfladeaktive stoffer og opløsningsmidler. Det bruges også til at studere de termiske egenskaber af polymer-monolitiske stationære faser. Yderligere bruges det til at forbedre homomer glycinreceptorfunktion. Ud over dette bruges det i daglig smag, madsmag og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Decanol anvendes til fremstilling af blødgørere, smøremidler, overfladeaktive stoffer og opløsningsmidler. Det bruges også til at studere de termiske egenskaber af polymer-monolitiske stationære faser. Yderligere bruges det til at forbedre homomer glycinreceptorfunktion. Ud over dette bruges det i daglig smag, madsmag og kosmetik.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand. Blandbar med kultetrachlorid, ethanol, ether, acetone, benzen, chloroform og iseddike. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Decanol |
| Smeltepunkt | 6 °C |
| Tæthed | 0.828 g/mL |
| Kogepunkt | 230 °C til 232 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Lineær formel | CH3(CH2)8CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3082 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Decanol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanol