Få mere at vide
1-Decanethiol, 96%
Artikelnummer. 11414180
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414180 25 mL 25ml
11428446 100 mL 100ml
11438446 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15913.AC
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174,346 g/mol
1-Decanethiol bruges til at forbedre ladningsinjektion ved at skabe et monolag af dette materiale på guld source-drain elektrodeoverflader til felteffekttransistorer (FET'er). Det bruges også i studiet af selvsamlede monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Decanethiol bruges til at forbedre ladningsinjektion ved at skabe et monolag af dette materiale på guld source-drain elektrodeoverflader til felteffekttransistorer (FET'er). Det bruges også i studiet af selvsamlede monolag.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Det er følsomt over for luft. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-10-2
Molekylær formel C10H22S
Molekylvægt (g/mol) 174.346
MDL nummer MFCD00004884
InChI nøgle VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
IUPAC navn decan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanethiol
Smeltepunkt -26 °C
Tæthed 0.843
Kogepunkt 237 °C
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3(CH2)9SH
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 25 mL
Beilstein 1735223
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 174.35
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Decanethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanethiol