Få mere at vide
1-decansulfonsyrenatriumsalt, ionparkromatografi, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10408980 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10408980 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10408980 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0030/46
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Smeltepunkt 300 °C
CAS 13419-61-9
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel C10H21NaO3S
MDL nummer 7526
InChI nøgle AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natriumdecan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 244.32
Formel vægt 244,32 g/mol
Emballage Glaskrukke