Få mere at vide
1-Decanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, with Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10711974 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10711974 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10711974 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 13419-61-9
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 5 g
Molekylær formel C10H21NaO3S
MDL nummer 7526
InChI nøgle AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC navn sodium decane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 244.32
Formel vægt 244.32g/mol
Emballage Glass Jar