Få mere at vide
1-Dekanesulfonsyre, natriumsalt, 99+%, Ionparkromatografi, vandfri
Artikelnummer. 10359573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10359573 25 g Glasflaske 25g
10564504 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1417.93 DKK / 25g
    Spare 47.07 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13419-61-9
Molekylær formel C10H21NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 244.32
MDL nummer MFCD00007526
InChI nøgle AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC navn natrium;decan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Navn note Anhydrous
Absorbans 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 210nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max. (150°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9SO3Na
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 244.32
Procent renhed 99+%
Grad Ionparkromatografi
Fysisk form Krystallinsk pulver