Få mere at vide
1-Decanesulfonsyre, natriumsalt, 96%
Artikelnummer. 10673763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10673763 5 g Glasflaske 5g
10446252 25 g Glasflaske 25g
10683763 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    550.75 DKK / 5g
    Spare 19.25 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
1-Decanesulfonsyre, natriumsalt, 96%, Mængde: 25g, emballage: Glasflaske, hvid til creme, smeltepunkt: >300 grader. C, molekylvægt: 244,32, procents renhed: 96%, Assay Procentinterval: 96 %, Beilstein: 04, III, 27, CAS: 13419-61-9, CAS Max %: 100,0, CAS Min %: 95,0 | CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13419-61-9
Molekylær formel C10H21NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 244.32
MDL nummer MFCD00007526
InChI nøgle AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC navn natrium;decan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9SO3Na
Mængde 5 g
Beilstein 04, III, 27
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 244.32
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver