Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 1-Deazaadenosine
Beskrivelse
Inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 0.66 μM). Demonstrates antitumor activity in a range of leukemia cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Deazaadenosine |
| CAS | 14432-09-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C11H14N4O4 |
| Formel vægt | 266.25 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.257 |