Få mere at vide
1-Cyclopropylethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropylethylamine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-4(6)5-2-3-5;/h4-5H,2-3,6H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 121.0658 |