Få mere at vide
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30460556
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460556 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3926.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1021298-67-8
Analyt- eller komponentnavne N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 N2 O . HCl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methanone, cyclopropyl-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), (Cyclopropyl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride, 1-Cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride (1:1), N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O.ClH/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10;/h7,9H,1-6H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.O=C(C1CC1)N2CCNCC2
IUPAC navn cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 190.671
Mængde 25 mg
Formel vægt 190,087 g/mol