Få mere at vide
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15440097
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440097 250 mg 250mg
15420097 1 g 1g
15430097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66242.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1021298-67-8 | C8H15ClN2O | 190,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1021298-67-8
Molekylær formel C8H15ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 190.67
MDL nummer MFCD03428576
InChI nøgle WIHDAPMHNYYTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hydrochloride, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hcl, cyclopropylcarboxylic acid-1-piperazineamide hydrochloride, cyclopropyl piperazinyl ketone, chloride, pubchem19546, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl-piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl salt
PubChem CID 20847955
IUPAC navn cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon;hydrochlorid
SMIL Cl.O=C(C1CC1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Smeltepunkt 175 °C til 179 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 18312533
Formel vægt 190.67
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof