Få mere at vide
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine |
| Farve | Brun til farveløs |
| Tæthed | 1.087 g/mL |
| Kogepunkt | 120 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.524 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 154.21 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |