Få mere at vide
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15274358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15274358 1 g 1g
15284358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274358 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454510010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 59878-57-8
Molekylær formel C8H15N2O
Molekylvægt (g/mol) 155.22
MDL nummer MFCD06369645
InChI nøgle KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
PubChem CID 2064235
IUPAC navn cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone
SMIL O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.