missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 172602-83-4 |
| Molekylær formel | C17H17F2NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F2NO4/c1-3-23-16-13(19)12(18)7-10-14(16)20(9-5-6-9)8-11(15(10)21)17(22)24-4-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OCC)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.32 |
| Formel vægt | 337.1126 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?