Få mere at vide
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049102
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049102 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049102 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0885.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 172602-83-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17H17F2NO4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H17F2NO4/c1-3-23-16-13(19)12(18)7-10-14(16)20(9-5-6-9)8-11(15(10)21)17(22)24-4-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OCC)c(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 1-cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 337.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 337.1126 g/mol