Få mere at vide
1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30363384
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30363384 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30363384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9886401MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-7-8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 1329836-33-0
Molekylær formel C16 H15 F2 N O4
Mængde 1 mg
Synonym 1-Cyclopropyl-7,8-difluoro-1,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H15F2NO4/c1-3-23-16(21)10-7-19(8-4-5-8)14-9(15(10)20)6-11(22-2)12(17)13(14)18/h6-8H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(OC)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 1-cyclopropyl-7,8-difluoro-6-methoxy-4-oxo-quinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 323.29
Formel vægt 323.0969