Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Oxociprofloxacin), Mikromol™
Description
1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(3-oxopiperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Oxociprofloxacin)
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Oxociprofloxacin |
| CAS | 103237-52-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxociprofloxacin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H16 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(3-oxo-1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 3'-Oxociprofloxacin, 4-Oxociprofloxacin, BAY-q 3542 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16FN3O4/c18-12-5-10-13(6-14(12)20-4-3-19-7-15(20)22)21(9-1-2-9)8-11(16(10)23)17(24)25/h5-6,8-9,19H,1-4,7H2,(H,24,25) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4=O)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(2-oxopiperazin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?