missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9889651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
CAS 1797982-51-4
Molekylær formel C16H16FNO5
Mængde 1 g
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo- (ACI), 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C16H16FNO5/c1-3-23-14-11(17)6-9-12(15(14)22-2)18(8-4-5-8)7-10(13(9)19)16(20)21/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CCOc1c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2c1OC)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 321.3
Formel vægt 321.1013
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.