missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30368686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988965100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
CAS 1797982-51-4
Molekylær formel C16H16FNO5
Mængde 100 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo- (ACI), 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (ACI), 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-ethoxy-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C16H16FNO5/c1-3-23-14-11(17)6-9-12(15(14)22-2)18(8-4-5-8)7-10(13(9)19)16(20)21/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CCOc1c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c2c1OC)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-ethoxy-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 321.3
Formel vægt 321.1013
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.