Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO4/c14-8-3-6-10(12(18)9(8)15)16(5-1-2-5)4-7(11(6)17)13(19)20/h3-5,18H,1-2H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 281.05 |