Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 154093-72-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 F2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diketopiperazine, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid (8-Hydroxyquinolonic Acid) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(O)c(F)c(F)cc3C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.21 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |