Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30350245
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30350245 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30350245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989685500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Molekylær formel C13 H9 F2 N O3
Mængde 500 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6,7-difluor-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 265.2123
Formel vægt 265.055