Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 93107-30-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H9 F2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6,7-difluor-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre |
| Vis mere |