missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 30458233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458233 4 x 25 mg
30051236 100 mg
30050933 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458233 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0885.1400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 94695-52-0
Analyt- eller komponentnavne 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H8 F3 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-8-3-6-11(10(16)9(8)15)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.2
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 283.0456 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.