missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 94695-52-0 |
| Molekylær formel | C13 H8 F3 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-8-3-6-11(10(16)9(8)15)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.2 |
| Formel vægt | 283.0456 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?