missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30363498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363498 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9887905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 94695-52-0
Molekylær formel C13 H8 F3 N O3
Mængde 5 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-8-3-6-11(10(16)9(8)15)17(5-1-2-5)4-7(12(6)18)13(19)20/h3-5H,1-2H2,(H,19,20)
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.2
Formel vægt 283.0456
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.