missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 94242-51-0 |
| Molekylær formel | C15 H12 F3 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, Ethyl 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylate, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12F3NO3/c1-2-22-15(21)9-6-19(7-3-4-7)13-8(14(9)20)5-10(16)11(17)12(13)18/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(F)c(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.2559 |
| Formel vægt | 311.0769 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?