Få mere at vide
1-Cyclopropyl-4-piperidone, 98%
Artikelnummer. 11401740
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401740 1 g 1g
11411740 5 g 5g
11421740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27495.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62813-01-8 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62813-01-8
Molekylær formel C8H13NO
Molekylvægt (g/mol) 139.20
MDL nummer MFCD07374375
InChI nøgle DTUJRJIWGWTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropyl-4-piperidinone, 1-cyclopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine, 4-oxopiperidin-1-yl cyclopropane, 1-cyclopropyltetrahydro-4 1h-pyridinone, carbergoline, 1-cyclopropyl-4-piperidon, n-cyclopropyl-4-piperidone, acmc-1b4f7
PubChem CID 16227629
IUPAC navn 1-cyclopropylpiperidin-4-on
SMIL O=C1CCN(CC1)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-4-piperidone
Mængde 1 g
Formel vægt 139.2
Procent renhed 98%