Få mere at vide
1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Desfluoro Compound), Mikromol™
Beskrivelse
1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Desfluoro Compound)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfluoro Ciprofloxacin |
| CAS | 93107-11-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desfluoro Ciprofloxacin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. B (EP), Desfluoro Ciprofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O3/c21-16-13-4-3-12(19-7-5-18-6-8-19)9-15(13)20(11-1-2-11)10-14(16)17(22)23/h3-4,9-11,18H,1-2,5-8H2,(H,22,23) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(ccc3C1=O)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| Vis mere |