Få mere at vide
1-Cyclopropyl-3-phenylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 1248907-49-4 |
| Molekylær formel | C13H18N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-15(9-8-14-13)12-6-7-12/h1-5,12-14H,6-10H2 |
| SMIL | C1CN(CC(N1)c2ccccc2)C3CC3 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-3-phenylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.3 |
| Formel vægt | 202.147 |