Få mere at vide
1-Cyclopropyl-2-(triphenylphosphoranylidene)-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-2-(triphenylphosphoranylidene)-ethanone |
| CAS | 7691-76-1 |
| Molekylær formel | C23H21OP |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclopropyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, [(Cyclopropylcarbonyl)methylene]triphenyl-phosphorane |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21OP/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2 |
| SMIL | O=C(C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-2-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.39 |
| Formel vægt | 344.133 |