Få mere at vide
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-2-hydroxy-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-2-hydroxy-ethanone |
| CAS | 1100905-45-0 |
| Molekylær formel | C11 H11 F O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Prasugrel alpha-Hydroxy Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7,11,14H,5-6H2 |
| SMIL | OC(C(=O)C1CC1)c2ccccc2F |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-2-hydroxyethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.202 |
| Formel vægt | 194.074 |