missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30356307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9888355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-6-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 1391052-97-3
Molekylær formel C16H16FNO4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16FNO4/c1-3-22-16(20)11-8-18(9-4-5-9)13-7-12(17)14(21-2)6-10(13)15(11)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(OC)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 1-cyclopropyl-7-fluoro-6-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 305.3
Formel vægt 305.1063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.