missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclopropyl-1,3-butanedione, TRC

Artikelnummer. 30348852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348852 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98967525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione
CAS 21573-10-4
Molekylær formel C7H10O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Cyclopropyl-1,3-butanedione
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-5(8)4-7(9)6-2-3-6/h6H,2-4H2,1H3
SMIL O=C(C1CC1)CC(C)=O
IUPAC navn 1-cyclopropylbutane-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 126.15
Formel vægt 126.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.