Få mere at vide
1-Cyclopentylethanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11994641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994641 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 11994641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441540020
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentylethanol
CAS 52829-98-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.9190g/mL
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H14O
Brydningsindeks 1.458
MDL nummer MFCD00013743
Mængde 2 g
Specifik vægtfylde 0.919
Synonym 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
InChI nøgle WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(O)C1CCCC1
IUPAC navn 1-cyclopentylethanol
Molekylvægt (g/mol) 114.19
PubChem CID 95434
Formel vægt 114.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid