Få mere at vide
1-Cyclopentylethanol, 97%
Artikelnummer. 11392156
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392156 10 g 10g
11382156 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03446.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52829-98-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52829-98-8
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00013743
InChI nøgle WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-cyclopentylethan-1-ol, cyclopentanemethanol, .alpha.-methyl, alpha-methylcyclopentanemethanol, cyclopentyl ethanol, 1-hydroxyethylcyclopentane, 1-cyclopentylethanol, cyclopentanemethanol, alpha-methyl
PubChem CID 95434
IUPAC navn 1-cyclopentylethanol
SMIL CC(O)C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentylethanol
Tæthed 0.911
Kogepunkt 68°C (8 mmHg)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 10 g
Beilstein 2069851
Formel vægt 114.19
Procent renhed 97%