Få mere at vide
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Artikelnummer. 18070620
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070620 1 g
18072120 100 mg
17909839 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2137951G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61379-66-6
Molekylær formel C9 H17 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Synonym Piperazine, 1-cyclopentyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (ACI)
IUPAC navn 1-cyclopentyl-4-nitroso-piperazine
SMIL O=NN1CCN(CC1)C2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2
Formel vægt 183.1372
Procent renhed >95%