Få mere at vide
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazin-d9 (1 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30395189
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30395189 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30395189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT00181X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylær formel C9 D9 H8 N3 O
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D
SMIL [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N2CCN(CC2)N=O)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 1-nitroso-4-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriocyclopentyl) piperazin
Molekylvægt (g/mol) 192.306
Formel vægt 192.194
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 1 mg/mL