Få mere at vide
1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926231 5 g 5g
11906231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444750050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1233526-60-7
Molekylær formel C14H23BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 262.16
InChI nøgle OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 56776730
IUPAC navn 1-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 262.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.