Få mere at vide
1-Cyclopentenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopentenecarboxylic Acid |
| CAS | 1560-11-8 |
| Molekylær formel | C6H8O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isoaleprolic Acid, NSC 44968 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)C1=CCCC1 |
| IUPAC navn | cyclopentene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.0524 |